Merck
240249
Sigma-Aldrich
Thiophenol
≥99%
Synonym(e):
Benzolthiol, Phenylmercaptan
About This Item
Lineare Formel:
C6H5SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.18
Beilstein:
506523
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
3.8 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.4 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.588 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: very soluble(lit.)
benzene: miscible(lit.)
carbon disulfide: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Dichte
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Thiophenol kann für Folgendes verwendet werden:
  • Zur Herstellung von (3H-Benzo[c][1,2]diselenol-3-yl)(phenyl)sulfan und β-Lactonen.
  • Als oberflächenabdeckender Bestandteil bei der Herstellung von Fe-dotierten ZnS-Nanopartikeln, die ferromagnetische Eigenschaften aufweisen.
  • Als Sauerstofffänger bei der N-Deacetylierung von Chitin zur Gewinnung von Chitosan C.
  • Als Aktivator bei den Kupplungsreaktionen von Carbonsäuren mit Isonitrilen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis, structure and reactivity of [o-(2, 6-diisopropylphenyliminomethinyl) phenyl] selenenyl selenocyanate (RSeSeCN) and related derivatives
Rakesh P, et al.
Dalton Transactions, 43(25), 9431-9437 (2014)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 1176-1176 (1991)
A practical and efficient method for the synthesis of .beta.-lactones
Danheiser RL and Nowick JS
The Journal of Organic Chemistry, 56(3), 1176-1185 (1991)
Synthesis and characterization of thiophenol passivated Fe-doped ZnS nanoparticles
Sambasivam S, et al.
Materials Science and Engineering, B, 150(2), 125-129 (2008)
Solid state structure of chitosan prepared under different N-deacetylating conditions
Prashanth KVH, et al.
Carbohydrate Polymers, 50(1), 27-33 (2002)
Artikel
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.