Merck
715107
Sigma-Aldrich
Methyl-2-Aminopyridin-3-Carboxylat
97%
Synonym(e):
Methyl- 2-aminonicotinat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
82-86 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1cccnc1N
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-3-2-4-9-6(5)8/h2-4H,1H3,(H2,8,9)
InChIKey
NZZDEODTCXHCRS-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
672629697869766844
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
mp
82-86 °C
mp
-
mp
-
mp
-
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester, fluoro
functional group
ester, iodo
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jesús López-Molina et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(14), 4315-4322 (2020-03-13)
This study tries to provide new solutions to increase the efficiency of conversion of photons in solar cells, using photoluminescent Cu(i) coordination polymers (CPs) as possible alternative materials of lower cost, than those used today, based on lanthanides. The selected