Merck
714828
Sigma-Aldrich
2-Chlor-3-Jod-5-Nitropyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2ClIN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
102-106 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
iodo
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C5H2ClIN2O2/c6-5-4(7)1-3(2-8-5)9(10)11/h1-2H
InChIKey
KUMMEUQAQSZVOD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)