Wichtige Dokumente
714720
4-Dimethylamino-pyridin -Lösung
0.5 M in ethyl acetate
Synonym(e):
DMAP -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in ethyl acetate
Brechungsindex
n20/D 1.384
Dichte
0.906 g/mL at 25 °C
SMILES String
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
26.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)