216410
Amberlyst® A21 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh
Synonym(e):
weak anion exhange resin (DMA)
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Amberlyst® A-21 freie Base, free base
Dampfdichte
<1 (vs air)
Dampfdruck
17 mmHg ( 20 °C)
Form
beads
Selbstzündungstemp.
800 °F
Feuchtigkeit
56-62%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene divinylbenzene (macroporous)
Aktive Matrixgruppe
dimethylamino
Partikelgröße
22-30 mesh
490-690 μm
Kapazität
1.3 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
anion exchange
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable