Merck
709948
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19BN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70-76 °C
SMILES String
Cc1nn(C)cc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H19BN2O2/c1-8-9(7-14(6)13-8)12-15-10(2,3)11(4,5)16-12/h7H,1-6H3
InChIKey
FBNAMBTYMSWTIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)