Merck
709832
Sigma-Aldrich
3-Fluor-2-Formylphenylboronsäure
≥95%
Größe auswählen
1 G
57,30 €
57,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
57,30 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6BFO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
57,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
123-127 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)c1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-3-1-2-6(8(11)12)5(7)4-10/h1-4,11-12H
InChIKey
GVHWLCYABLWGIR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride
Anwendung
  • Undergoes unprecedented tautomeric rearrangement in solution
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)