Merck
709816
Sigma-Aldrich
Phenethylboronsäure-MIDAester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16BNO4
Molekulargewicht:
261.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
181-185 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
CN1CC(=O)OB(CCc2ccccc2)OC(=O)C1
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-15-9-12(16)18-14(19-13(17)10-15)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6H,7-10H2,1H3
InChIKey
AVFZQTFWXBUICN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)