709085
C60 Pyrrolidin-Tris-Säure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Löslichkeit
water, pH >9: soluble
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.