483036
Buckminsterfulleren C60
98%
Synonym(e):
Fulleren-C60
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
>280 °C (lit.)
Löslichkeit
organic solvents: soluble
organic solvents: soluble
Energie der Orbitale
HOMO 6.1 eV
LUMO 4.5 eV
Leistung von OLED-Bauelementen
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
ITO/NPD/Alq3/C60/LiF:Al:Ag
ITO/TPD/Alq3/C60/LiF/Al/Ag
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
c12c3c4c5c1c6c7c8c2c9c%10c3c%11c%12c4c%13c%14c5c%15c6c%16c7c%17c%18c8c9c%19c%20c%10c%11c%21c%22c%12c%13c%23c%24c%14c%15c%25c%16c%26c%17c%27c%18c%19c%28c%20c%21c%29c%22c%23c%30c%24c%25c%26c%31c%27c%28c%29c%30%31
InChI
1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
InChIKey
XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) are promising materials for use in the active channel of field-effect transistors (FETs), photoabsorbing layers of solar cells and photodetectors because of their ultrafast charge transport mobility.
Verwandter Inhalt
Batterien, Brennstoffzellen und Superkondensatoren sind Energiewandler und Energiespeicher, die auf der elektrochemischen Energieerzeugung an der Grenzfläche zwischen Elektrode und Elektrolyt und der Trennung von Elektronen- und Ionentransport basieren.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.