Merck
708143
Sigma-Aldrich
2,5-Dibrom-4-Methylpyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5Br2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
37-42 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1cc(Br)ncc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7/h2-3H,1H3
InChIKey
WWJLJUAHQHXDGM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)