Merck
706736
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-Methylbenzol
97%
Synonym(e):
3-Allyltoluol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.511
bp
60 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.873 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cc1cccc(CC=C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-3-5-10-7-4-6-9(2)8-10/h3-4,6-8H,1,5H2,2H3
InChIKey
JVQAREFZPKBHPG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
140.0 °F
Flammpunkt (°C)
60 °C