Merck
422371
Sigma-Aldrich
Vanadium(II)-chlorid
85%
Synonym(e):
Dichlorovanadium
Größe auswählen
1 G
116,00 €
5 G
266,00 €
116,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
116,00 €
5 G
266,00 €
About This Item
Lineare Formel:
VCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.85
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
116,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
85%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: vanadium
Dichte
3.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
Cl[V]Cl
InChI
1S/2ClH.V/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
ITAKKORXEUJTBC-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)