Merck
706310
Sigma-Aldrich
4-Brom-3-Fluorbenzaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4BrFO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
55-59 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cc(C=O)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
InChIKey
SWHUROFMIMHWKS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable