Merck
706299
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorpyridin-4-Carboxylsäure
95%
Synonym(e):
2,5-Dichlorisonicotinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3Cl2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
235-240 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)c1cc(Cl)ncc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-9-5(8)1-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChIKey
GFOVTTQVBDEYPP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)