Merck
731188
Sigma-Aldrich
Thiamin-(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) -hydrochlorid
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Aneurin-hydrochlorid, Vitamin B1, Hydrochlorid, Vitamin B1(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C4C8H17ClN4OS · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2[13cH]s[13c](CCO)[13c]2[13CH3])c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1/i1+1,7+1,8+1,11+1;;
InChIKey
DPJRMOMPQZCRJU-VJFONHOHSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Thiamin-(4-Methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3)-Hydrochlorid ist auch als Vitamin B1(4-Methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3)-Hydrochlorid bekannt. Es kann als stabiler interner Isotopenstandard zur genauen Dateninterpretation in spezifischen biologischen Proben durch Massenspektrometrie (MS) verwendet werden.
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rohiverth Guarecuco et al.
Science advances, 6(41) (2020-10-11)
Tumor environment influences anticancer therapy response but which extracellular nutrients affect drug sensitivity is largely unknown. Using functional genomics, we determine modifiers of l-asparaginase (ASNase) response and identify thiamine pyrophosphate kinase 1 as a metabolic dependency under ASNase treatment. While