Merck
702013
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(di-tert-Butylphosphinomethyl)benzol
97%
Synonym(e):
PCP-Schere
About This Item
Lineare Formel:
C6H4[CH2P[C(CH3)]2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
68-75 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)(C)P(Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H44P2/c1-21(2,3)25(22(4,5)6)17-19-14-13-15-20(16-19)18-26(23(7,8)9)24(10,11)12/h13-16H,17-18H2,1-12H3
InChIKey
VNLHPVUKSKTUPA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)