Merck
701157
Sigma-Aldrich
5-Jod-2-Methoxybenzonitril
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6INO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
122-124 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(I)cc1C#N
InChI
1S/C8H6INO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,1H3
InChIKey
LKHLIOQZTDZHJU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)