Merck
701130
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-4-oxopiperidin-2-Carboxylsäure
96%
Synonym(e):
(2R)-1-Boc-4-oxopipecolinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D +22.0°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
119-124 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ketone
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(16)12-5-4-7(13)6-8(12)9(14)15/h8H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t8-/m1/s1
InChIKey
GPBCBXYUAJQMQM-MRVPVSSYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)