Merck
697907
Sigma-Aldrich
4-Bromothiazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H2BrNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.602
Dichte
1.839 g/mL at 25 °C
SMILES String
Brc1cscn1
InChI
1S/C3H2BrNS/c4-3-1-6-2-5-3/h1-2H
InChIKey
VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.0 °F
Flammpunkt (°C)
101.67 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)