Merck
697818
Sigma-Aldrich
(S,S)-o-Tolyl-DIPAMP
95%
Synonym(e):
(S,S)-1,2-Bis-[(o-tolyl)-(phenylphosphino)]-ethan, (S,S)-1,2-Ethan-diyl-bis-[(2-methylphenyl)-phenylphosphin]
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H28P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]22/D +48, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
86-90 °C
SMILES String
Cc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3C)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23-13-9-11-19-27(23)29(25-15-5-3-6-16-25)21-22-30(26-17-7-4-8-18-26)28-20-12-10-14-24(28)2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t29-,30-/m0/s1
InChIKey
RCMMGTSPHFJVET-KYJUHHDHSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)