Merck
697087
Sigma-Aldrich
2,6-Diamino-3,5-difluorpyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5F2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
155-160 °C
SMILES String
Nc1nc(N)c(F)cc1F
InChI
1S/C5H5F2N3/c6-2-1-3(7)5(9)10-4(2)8/h1H,(H4,8,9,10)
InChIKey
GCIUCMRUMOAHKR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)