Merck
696560
Sigma-Aldrich
2-Chlor-3-Pyridin-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
2-(2-Chlor-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan,  2-Chlor-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15BClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccnc2Cl
InChI
1S/C11H15BClNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-6-5-7-14-9(8)13/h5-7H,1-4H3
InChIKey
XFZFMAUUZHBQSS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)