Merck
696544
Sigma-Aldrich
3-Methylthiophen-2-boronsäure-pinakolester
97%
Synonym(e):
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-methyl-2-thienyl)-1,3,2-dioxaborolan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17BO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
57-62 °C
SMILES String
Cc1ccsc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO2S/c1-8-6-7-15-9(8)12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h6-7H,1-5H3
InChIKey
DGJCULPYCMEHFZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)