Merck
708879
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazol-5-Boronsäurepinakolester
97%
Größe auswählen
1 G
176,00 €
176,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
176,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17BN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
eCl@ss:
32151902
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
176,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
202-206 °C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]cnc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-5-6-10-11(7-9)16-8-15-10/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
InChIKey
HCWNKNYTHLBIHX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)