Merck
695386
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorphenoxy)anilin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.67
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
99-103 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10ClNO/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,14H2
InChIKey
YTISFYMPVILQRL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)