Merck
69465
Sigma-Aldrich
Dimethoxy-methyl-(3,3,3-trifluorpropyl)-silan
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Methyl-(3,3,3-trifluorpropyl)-dimethoxysilan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13F3O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
Beilstein:
1753237
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.358
Dichte
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CO[Si](C)(CCC(F)(F)F)OC
InChI
1S/C6H13F3O2Si/c1-10-12(3,11-2)5-4-6(7,8)9/h4-5H2,1-3H3
InChIKey
DIJRHOZMLZRNLM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1