Merck
694436
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-Methoxybenzoesäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7BrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
119-123 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
COc1c(Br)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
PIBPHOFXQUUPTM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)