Merck
692433
Sigma-Aldrich
(R)-[(RuCl(BINAP))2(μ-Cl)3[NH2Me2]
Synonym(e):
Dimethylammonium-dichloro-tri-(μ-chloro)-bis-[(R)-(+)-2,2′-bis-(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl]-diruthenat(ΙΙ)
Größe auswählen
100 MG
31,80 €
31,80 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
31,80 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NH2+[C88H64Cl5P4Ru2]-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1670.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
31,80 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
amine
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Ru-]%18%17[Cl+][Ru-]([Cl+]%18)[Cl+]%17.P(c%16ccccc%16)(c%15ccccc%15)c9c(c%14c(cc9)cccc%14)c%10c%11c(ccc%10P(c%13ccccc%13)c%12ccccc%12)cccc%11.P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5ccccc5)c4ccccc4)cccc3.[Cl-].Cl.N(C)C
InChI
1S/2C44H32P2.C2H7N.2ClH.3Cl.2Ru/c2*1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-3-2;;;;;;;/h2*1-32H;3H,1-2H3;2*1H;;;;;/q;;;;;3*+1;2*-1/p-1
InChIKey
FRRCROPKBKLCMQ-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Sold in collaboration with Takasago for reseach purposes only. JP Application No. 19960232650
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago