Merck
692107
Sigma-Aldrich
5,7-Dichlor-1-Indanon
97%
Synonym(e):
5,7-Dichlor-2,3-dihydroinden-1-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6Cl2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
102-106 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
ketone
SMILES String
Clc1cc(Cl)c2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H6Cl2O/c10-6-3-5-1-2-8(12)9(5)7(11)4-6/h3-4H,1-2H2
InChIKey
TWNXYJNWNZZECV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)