Merck
140023
Sigma-Aldrich
Tetraethylammoniumbromid
reagent grade, 98%
Synonym(e):
TEAB, TEA-Bromid
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)4N(Br)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.16
Beilstein:
3563430
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität:
reagent grade
Assay:
98%
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystalline
Verunreinigungen
≤2% triethylamine hydrobromide
pH-Wert
6.5 (100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Tetraethylammoniumbromid kann wie folgt eingesetzt werden:
  • Als organisches Template für die Synthese von Zeolith Beta mittels hydrothermaler Kristallisation.
  • Als Katalysator für die oxidative Kupplung von Aldehyden oder Alkoholen an Thiophenole oder Disulfide, um Thioester zu bilden.
  • In Kombination mit o-Iodoxybenzoesäure (IBX) zur oxidativen Dehomologation von primären Carboxamiden zu Nitrilen und α,α-disubstituierten Acetamiden zu Ketonen. Diese Reagenskombination kann auch zur Umwandlung von Sulfiden zu Sulfoxiden und N,N-disubstituierten Glycylamiden zu den entsprechenden Cyanamiden eingesetzt werden.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
361.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
183 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Novel and facile transformation of N, N-disubstituted glycylamides into corresponding cyanamides by using pentavalent iodine reagents in combination with tetraethylammonium bromide.
Chaudhari K
Synlett, 18, 2815-2818 (2007)
Oxidative Conversion of ?, ?-Disubstituted Acetamides to Corresponding One-Carbon-Shorter Ketones Using Hypervalent Iodine (?5) Reagents in Combination with Tetraethylammonium Bromide.
Bellale E
The Journal of Organic Chemistry, 73(23), 9473-9475 (2008)
A mild, chemoselective oxidation of sulfides to sulfoxides using o-iodoxybenzoic acid and tetraethylammonium bromide as catalyst.
Shukla V
The Journal of Organic Chemistry, 68(13), 5422-5425 (2003)
Hydrothermal crystallization of zeolite beta using tetraethylammonium bromide.
Eapen M
Zeolites, 14(4), 295-302 (1994)
Tetraethylammonium Bromide?Catalyzed Oxidative Thioesterification of Aldehydes and Alcohols.
Zhu X
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(18), 3558-3562 (2013)