Merck
691003
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-penten-2-on
97%
Synonym(e):
Acetylacetonamin
Größe auswählen
5 G
71,40 €
71,40 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
71,40 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.13
Beilstein:
1209344
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
71,40 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥96.5% (GC)
97%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
amine
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(N)=CC(C)=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-4(6)3-5(2)7/h3H,6H2,1-2H3
InChIKey
OSLAYKKXCYSJSF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)