Merck
690112
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)-1,1′-bi-2-Naphthol
95% (HPLC)
Synonym(e):
(1R)-3,3′-Bis-[2,4,6-tris-(1-methylethyl)-phenyl]-1,1′-binaphthalin-2,2′-diol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C50H58O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
690.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95% (HPLC)
Form
solid
Optische Reinheit
ee: ≥98.0%
SMILES String
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2cc3ccccc3c(c2O)-c4c(O)c(cc5ccccc45)-c6c(cc(cc6C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C50H58O2/c1-27(2)35-23-39(29(5)6)45(40(24-35)30(7)8)43-21-33-17-13-15-19-37(33)47(49(43)51)48-38-20-16-14-18-34(38)22-44(50(48)52)46-41(31(9)10)25-36(28(3)4)26-42(46)32(11)12/h13-32,51-52H,1-12H3
InChIKey
BCAHCEFAVPAFSH-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)