Merck
689750
Sigma-Aldrich
3-Methyl-5-pyrazolon
99.0-100.3 % (w/w) (T)
Synonym(e):
2,4-Dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-on, 3-Methyl-2-pyrazolin-5-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
Lonza quality
Form
powder
Hersteller/Markenname
Lonza Ltd
Konzentration
99.0-100.3 % (w/w) (T)
mp (Schmelzpunkt)
217.0-223.0 °C
SMILES String
O=C1CC(C)=NN1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(7)6-5-3/h2H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
NHLAPJMCARJFOG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)