Wichtige Dokumente
688916
1,1,1-Trifluor-N-[(2R)-2-pyrrolidinylmethyl]-methansulfonamid
≥98.5% (T)
Synonym(e):
N-[(2R)-2-Pyrrolidinylmethyl]-trifluormethansulfonamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.5% (T)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -13±1°, c = 1% in methanol
Optische Reinheit
ee: ≥98.0%
SMILES String
FC(F)(F)S(=O)(=O)NC[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H11F3N2O2S/c7-6(8,9)14(12,13)11-4-5-2-1-3-10-5/h5,10-11H,1-4H2/t5-/m1/s1
InChIKey
RIWFUAUXWIEOTK-RXMQYKEDSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)