687944
Ruthenium-Metathese-Katalysatoren-Kit I
Synonym(e):
Ruthenium Metathesis Catalysts
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- 579726Grubbs Catalyst® M102, Umicore, 97% 1 gSDB
- 569747Grubbs Catalyst® M204, Umicore 100 mgSDB
- 569755Hoveyda-Grubbs Catalyst® M720, Umicore, 97% 100 mgSDB
- 577944Hoveyda-Grubbs Catalyst® M700, Umicore 100 mgSDB
- 682284Grubbs Catalyst® M205, Umicore 100 mgSDB
- 682330Grubbs Catalyst® M300 100 mgSDB
- 682365Grubbs Catalyst® M207, Umicore 100 mgSDB
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.