682381
[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinyliden]dichloro[3-(2-pyridinyl-κN)propyliden-κC]ruthenium(II)
Synonym(e):
[1,3-Dimesityl-2-imidazolidinyliden]dichloro[3-(2-pyridinyl)-propyliden]-ruthenium(II)
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
190.5-199.0 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(C)c(N2CCN(C2[Ru](Cl)(Cl)=CCCc3ccccn3)c4c(C)cc(C)cc4C)c(C)c1
InChI
1S/C21H27N2.C8H9N.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-2-5-8-6-3-4-7-9-8;;;/h9-13H,7-8H2,1-6H3;1,3-4,6-7H,2,5H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
LCRADYBTPYSTNK-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable