Merck
687189
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-Butyn-2-Amin
95%
Synonym(e):
1,1-Dimethylpropargylamin, 3-Amino-3-methyl-1-butin
Größe auswählen
5 G
72,50 €
72,50 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
72,50 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
83.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
72,50 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4237
bp
79-80 °C/760 mmHg
Dichte
0.79 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(N)C#C
InChI
1S/C5H9N/c1-4-5(2,3)6/h1H,6H2,2-3H3
InChIKey
VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)