Merck
686964
Sigma-Aldrich
2-(Trifluormethyl)pyridin-3-Carbonitril
97%
Synonym(e):
2-(Trifluormethyl)-3-cyanopyridin, 2-Trifluormethylnicotinonitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3F3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4641
Dichte
1.3437 g/mL at 25 °C
SMILES String
FC(F)(F)c1ncccc1C#N
InChI
1S/C7H3F3N2/c8-7(9,10)6-5(4-11)2-1-3-12-6/h1-3H
InChIKey
APSXEJUOOOHRGS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)