Merck
686611
Sigma-Aldrich
Polyester-32-hydroxyl-1-acetylen-bis-MPA-dendron, Generation 5
97%
Synonym(e):
dendron-G5-Acetylen-OH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C158H252O94
Molekulargewicht:
3655.64
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Beschreibung
hydroxyl surface groups
Assay
97%
Form
powder (lyophilized)
Mol-Gew.
generation 5
Leistungsmerkmale
focal point acetylene
Anzahl Oberflächengruppen
32
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Soluble in a variety of solvents, such as THF, DMSO, DMF, methanol, and water.
calculated mol. wt. 3,656
Sonstige Hinweise
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.