Merck
686603
Sigma-Aldrich
Hyperverzweigtes bis-MPA-Polyester-16-Hydroxyl, Generation 2
≥97%
Synonym(e):
ALH-16-OH, Hyperbranched Polymer, Hyperpolymer
Größe auswählen
10 G
177,00 €
177,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
177,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C75H128O45
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1749.79
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
177,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
hydroxyl surface groups
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
powder (lyophilized)
Mol-Gew.
generation 2
Anzahl Oberflächengruppen
16 (avg.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCCOCCOCC(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C75H128O45/c1-63(23-76,24-77)51(92)113-39-71(9,40-114-52(93)64(2,25-78)26-79)59(100)109-19-15-104-13-14-105-47-75(48-106-16-20-110-60(101)72(10,41-115-53(94)65(3,27-80)28-81)42-116-54(95)66(4,29-82)30-83,49-107-17-21-111-61(102)73(11,43-117-55(96)67(5,
InChIKey
JXYWLUDKZAKIOZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Soluble in polar solvents such as DMSO, and methanol. Emulsifies in water (colloidal system).
Sonstige Hinweise
bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.