Merck
686077
Sigma-Aldrich
Scandium(III)-chlorid
hydrogen-storage grade, 99.9%
Synonym(e):
Scandium trichloride
About This Item
Lineare Formel:
ScCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.31
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
hydrogen-storage grade
Qualitätsniveau
Assay
99.9%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
2.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
DVMZCYSFPFUKKE-UHFFFAOYSA-K
Hinweis zur Analyse
XRD plots and metal purity data are available upon request.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)