Merck
685968
Sigma-Aldrich
Lanthan-Nickel-Kobalt-Legierung
greener alternative
hydrogen-storage grade
Synonym(e):
La2Co1Ni9
Größe auswählen
10 G
40,20 €
40,20 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
40,20 €
About This Item
Lineare Formel:
La2Co1Ni9
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
40,20 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
hydrogen-storage grade
Beschreibung
Hydrogen Storage Capacity: 1.4-1.5 wt.% @25°C
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Co].[Ni].[La]
InChI
1S/Co.La.Ni
InChIKey
OPDRIGFSUGVDKR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react 1
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.