Merck
683922
Sigma-Aldrich
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitril
97%
Synonym(e):
1-(3-Cyanphenyl)-2-(trimethylsilyl)-acetylen, 3-[(Trimethylsilanyl)-ethinyl]-benzonitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13NSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
42-47 °C
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C12H13NSi/c1-14(2,3)8-7-11-5-4-6-12(9-11)10-13/h4-6,9H,1-3H3
InChIKey
QEZDMZVLNWSJSA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)