Merck
683892
Sigma-Aldrich
N-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridyl]-acetamid
97%
Synonym(e):
2-Acetamidopyridin-5-Boronsäurepinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19BN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
130-134 °C
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H19BN2O3/c1-9(17)16-11-7-6-10(8-15-11)14-18-12(2,3)13(4,5)19-14/h6-8H,1-5H3,(H,15,16,17)
InChIKey
YCWPTBAHVWJMEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)