Merck
682489
Sigma-Aldrich
2-Fluor-6-Jodbenzaldehyd
97%
Größe auswählen
1 G
27,05 €
27,05 €
Listenpreis54,10 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
27,05 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4FIO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
27,05 €
Listenpreis54,10 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
36-40 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
iodo
SMILES String
Fc1cccc(I)c1C=O
InChI
1S/C7H4FIO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChIKey
DUCCBZWPROUBNU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)