Merck
681970
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-4-oxo-4H-pyran-2-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
2-Carboxy-5-hydroxy-4-pyron, Komensäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
284-294 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ether
ketone
SMILES String
OC(=O)C1=CC(=O)C(O)=CO1
InChI
1S/C6H4O5/c7-3-1-5(6(9)10)11-2-4(3)8/h1-2,8H,(H,9,10)
InChIKey
UUUICOMMFFTCHS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Building block for an intramolecular olefin-α-pyrone cycloaddition providing the colchicine ring skeleton.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron, 49, 2839-2839 (1993)