Wichtige Dokumente
422460
2-Thiazolcarboxaldehyd
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.574 (lit.)
bp
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=Cc1nccs1
InChI
1S/C4H3NOS/c6-3-4-5-1-2-7-4/h1-3H
InChIKey
ZGTFNNUASMWGTM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?