Merck
681725
Sigma-Aldrich
(2-Benzyloxyphenyl)essigsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
91-95 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phenyl
SMILES String
OC(=O)Cc1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O3/c16-15(17)10-13-8-4-5-9-14(13)18-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,16,17)
InChIKey
VFYKRBZHJFJOGQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)