Merck
681490
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylsilyl)pyridin
90%
Synonym(e):
Dimethyl-(2-pyridyl)-silan
About This Item
Lineare Formel:
(C5H4N)Si(CH3)2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.499
Dichte
0.915 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[SiH](C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H11NSi/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-7/h3-6,9H,1-2H3
InChIKey
FTSXFFCALJHVGU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
A useful scaffold for a number of reactions including hydrosilylation, cross-coupling, and olefination.[1]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Itami, K.; Yoshida, J.
Synlett, 157-157 (2006)